Learn More
Masterflex™ 150M TUBE NORPRENE LS TAILLE 14
Similaire à la tuyauterie Norprène™ mais approuvée par la FDA
Marque: Masterflex™ 06415-14
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La tubulure Masterflex™ authentique subit des tests poussés pour offrir des performances / une durée de vie optimales de pompe avec un équipement de pompe péristaltique
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
- Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
- Toujours en stock— la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
- Les options de conditionnement uniques comprennent les boîtes, les étuis et les bobines pour une commande et une livraison conviviales
- Taille tuyau : L/S 16
- La tubulure pour pompes en bobine offre des longueurs continues de tubulure pour pompes sur des bobines pratiques, faciles à manipuler et à transporter et nécessitant moins d’espace de stockage que la même quantité de tubulure sous forme de bobines individuelles
- Résistance à la chaleur, à l’ozone et aux UV, au vieillissement, à l’oxydation, aux acides et aux alcalis, beige opaque
- Idéale pour l’industrie alimentaire, des produits laitiers et des boissons
Specifications
Autoclavables | |
Norprene alimentaire (A 60 F) | |
Applications des aliments et des boissons | |
14 (1,6 mm) | |
1/16 in | |
2,7 bar | |
132°C |
1,6 mm | |
15240 cm | |
-51deg;C | |
0,21 à 130 ml/min. | |
8,8 m | |
660 mm Hg |