Learn More
Masterflex™ Tubulure de pompe PharMed™ BPT haute pression L/S™
La tubulure de pompe PharMed™ BPT haute pression Masterflex™ L/S™ L/S™ offre un équipement de pompe péristaltique avec des performances optimales et une plus grande durée de vie de pompe
Marque: Masterflex™ 05664-16
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La tubulure Genuine Masterflex™ authentique fait l’objet de tests poussés pour offrir des performances et une durée de vie optimales de pompe avec un équipement de pompe péristaltique
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
- Approbations réglementaires correspondant à n’importe quelle application unique
- Toujours en stock : la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
- Les options de conditionnement uniques comprennent les boîtes, les étuis et les bobines pour une commande et une livraison conviviales
- Taille tuyau : L/S 16HP
Spécification
Approuvé USP | |
7,6 m/boîte. | |
Travaux de culture cellulaire / tissulaire, échantillons pharmaceutiques et photosensibles | |
-51°C | |
90 ml/min | |
En autoclave, à l’oxyde d’éthylène, par irradiation aux rayons gamma | |
26 Hg (max.) | |
132°C |
25 pi/boîte. | |
Têtes de pompe haute performance L/S™ (modèles 77250-62 et 77250-82 uniquement) | |
–60°F | |
L/S™ 16HP | |
1/8 po | |
8,5 bar, 125 psi | |
270°F |