Learn More
Masterflex™ Entraînement de processus numérique en acier poudré L/Strade;
Transfert, distribution et mesure dans les environnements de laboratoire, de traitement et de lavage
6200.00€ - 6960.00€
Spécification
Débit | 3400°ml/min. |
---|---|
Comprend | Cordon d’alimentation de 6 pi (1,8 m) avec prise CEI 320/CEE22 |
Hauteur totale (métrique) | 23,5 cm |
Longueur totale (métrique) | 30,5 cm |
Largeur totale (métrique) | 22,9 cm |
Code produit | Marque | Matériau du coffret | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau du coffret | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15387921
|
Masterflex™
07575-40 |
Acier poudré |
6200.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15273038
|
Masterflex™
07575-30 |
Acier inoxydable |
6960.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Débit de 0,006 à 3400 ml/min avec une tubulure I/P—le débit dépend des tr/min de l’entraînement, de la tête de pompe et de la taille de la tubulure
- L’interface numérique avec affichage LCD graphique affiche les performances et le mode de fonctionnement de la pompe— exécution continue, distribution programmée, distribution de copie ou distribution de volume
- Commande à distance disponible via la communication analogique—tension, courant et fermeture de contact
- Distribution par volume en ml (0,001 à 9 999 ml), L, ou gal ; Copie—1 à 9,999 cycles de distribution ; ou Durée—intervalles de temps des cycles marche / arrêt (1 s à 99 h, 59 min, 59 s par cycle)
- La fonction anti-goutte assure la précision de la distribution.
- Les modèles avec capteur de tête ouverte arrêtent l’entraînement lorsque la tête de pompe est ouverte (lorsqu’ils sont utilisés avec une tête de pompe équipée d’un capteur)
- Boîtier NEMA 4X (IP66) pour applications de lavage
- Conçu avec un boîtier en acier poudré—idéal pour les applications industrielles, pharmaceutiques et biotechnologiques
Spécification
3400°ml/min. | |
23,5 cm | |
22,9 cm | |
± 0,1% |
Cordon d’alimentation de 6 pi (1,8 m) avec prise CEI 320/CEE22 | |
30,5 cm | |
Oui | |
0,1 à 600 tr/min |