Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance en silicone durci au platine fournie en vrac L/S™
Excellente biocompatibilité qui répond aux critères de plusieurs classifications
1520.00€ - 2645.00€
Spécification
Matériau | Silicone (catalyse platine) |
---|---|
Longueur totale (impériale) | 25 pi |
Longueur totale (métrique) | 7,6 m |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11785778
|
Masterflex™
96404-13 |
13 | 36 ml/min |
1520.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11795778
|
Masterflex™
96404-14 |
14 | 130 ml/min |
1730.00€
20 pièces |
N/A | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
11705788
|
Masterflex™
96404-16 |
16 | 480 ml/min |
1655.00€
20 pièces |
N/A | |||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
11720359
|
Masterflex™
96404-17 |
17 | 1 700 ml/min |
2190.00€
20 pièces |
N/A | |||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
11750359
|
Masterflex™
96404-24 |
24 | 1 800 ml/min |
2645.00€
20 pièces |
N/A | |||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
11715788
|
Masterflex™
96404-25 |
25 | 1 000 ml/min |
2160.00€
20 pièces |
N/A | |||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
11760359
|
Masterflex™
96404-35 |
35 | 2 600 ml/min |
1740.00€
10 pièces |
N/A | |||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
11770359
|
Masterflex™
96404-36 |
36 | 3 400 ml/min |
2095.00€
10 pièces |
N/A | |||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
11740359
|
Masterflex™
96404-15 |
15 | 1100 ml/min. |
2235.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- La tubulure Genuine Masterflex™ est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une répétabilité, une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
- Approbations réglementaires pour correspondre à votre application spécifique
- Les options de conditionnement uniques comprennent les boîtes, les étuis et les bobines pour une commande et une livraison conviviales
- Une clarté légèrement supérieure à celle de la tubulure durcie au peroxyde
- Surfaces lisses ; Niveaux de liaison protéique plus faibles
- Moins de substances lixiviables potentielles
- Pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de pompage péristaltique et alimentaires
- Excellente résistance à la chaleur, faible rémanence par la compression, inodore, non toxique, translucide
- Fournie dans des étuis pratiques contenant jusqu’à 20 sachets scellés de tubulure (selon la taille de la tubulure).
- La tubulure en vrac élimine les boîtes en carton individuelles, réduit le temps de déballage et vous permet d’économiser de l’argent à l’expédition.
- La tubulure est proposée en sachets de 25 pi.
Spécification
Silicone (catalyse platine) | |
25 pi | |
7,6 m |