Learn More
L-prolinamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10227080
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7531-52-4
Formule moléculaire C5H11N2O
Poids moléculaire (g/mol) 115.16
Numéro MDL MFCD00005253
Clé InChI VLJNHYLEOZPXFW-BYPYZUCNSA-O
Synonyme l-prolinamide, prolinamide, h-pro-nh2, s-pyrrolidine-2-carboxamide, s-prolinamide, 2s-pyrrolidine-2-carboxamide, l-prolineamide, l-proline amide, l---prolinamide, s-2-pyrrolidinecarboxamide
CID PubChem 111306
ChEBI CHEBI:21374
Nom IUPAC (2S)-pyrrolidine-2-carboxamide
SMILES NC(=O)[C@@H]1CCC[NH2+]1
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Prolinamide
Point de fusion 97.0°C to 102.0°C
Couleur Pailleté à blanc
Plage de pourcentage du dosage 98%
Impuretés individuelles 97.5% min. (TLC)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Rotation spécifique − 106.00
Poids de la formule 114.15
Pourcentage de pureté 98%
Conditions de rotation spécifiques −106° (20°C c=2,EtOH)
Quantité 1 g
Forme physique Poudre ou granulés