Learn More
L-phénylalaninol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
27.80€ - 344.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3182-95-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H13NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 151.21 |
Numéro MDL | MFCD00004732 |
Clé InChI | STVVMTBJNDTZBF-VIFPVBQESA-N |
Synonyme | l-phenylalaninol, s-2-amino-3-phenyl-1-propanol, s---2-amino-3-phenyl-1-propanol, s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, h-phenylalaninol, h-phe-ol, 2s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, phenylalaninol, --l-phenylalaninol, l-phenyl alaninol |
CID PubChem | 447213 |
Nom IUPAC | (2S)-2-amino-3-phénylpropan-1-ol |
SMILES | N[C@H](CO)CC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11484653
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11586.03 |
1 g |
27.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11494653
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11586.06 |
5 g |
88.60€
5g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11404663
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11586.14 |
25 g |
344.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
L-Phenylalaninol acts as an antiulcer agent that reduces the secretion of gastric acid and prevents ulcer formation. It inhibits intestinal absorption of L-phenylalanine making it a prospective treatment for phenylketonuria. Further, it reacts with nitriles to form oxazolines, which finds application in palladium-catalyzed allylic substitution. In addition to this, it is also used in amidation for chiral resolution and nicotinamide adenine dinucleotide modeling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe L-phénylalaninol agit à l’instar d’un agent anti-ulcéreux en réduisant la sécrétion d’acide gastrique et en prévenant la formation d’ulcères. Il inhibe l’absorption intestinale de la L-phénylalanine, ce qui en fait un traitement prospectif de la phénylcétonurie. En outre, il réagit avec les nitriles pour former des oxazolines, et trouve une application dans la substitution allylique catalysée par du palladium. Par ailleurs, il est également utilisé dans l’amidation pour la résolution chirale et la modélisation du nicotinamide adénine dinucléotide (NAD).
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’acétate d’éthyle, l’éthanol et le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides d’acides et les agents oxydants.
Identifiants chimiques
3182-95-4 | |
151.21 | |
STVVMTBJNDTZBF-VIFPVBQESA-N | |
447213 | |
N[C@H](CO)CC1=CC=CC=C1 |
C9H13NO | |
MFCD00004732 | |
l-phenylalaninol, s-2-amino-3-phenyl-1-propanol, s---2-amino-3-phenyl-1-propanol, s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, h-phenylalaninol, h-phe-ol, 2s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, phenylalaninol, --l-phenylalaninol, l-phenyl alaninol | |
(2S)-2-amino-3-phénylpropan-1-ol |
Spécification
L-Phenylalaninol | |
89°C to 94°C | |
C9H13NO | |
UN3259 | |
l-phenylalaninol, s-2-amino-3-phenyl-1-propanol, s---2-amino-3-phenyl-1-propanol, s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, h-phenylalaninol, h-phe-ol, 2s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, phenylalaninol, --l-phenylalaninol, l-phenyl alaninol | |
N[C@H](CO)CC1=CC=CC=C1 | |
151.21 | |
151.21 |
3182-95-4 | |
−23° (c=5 in ethanol) | |
MFCD00004732 | |
2208238 | |
STVVMTBJNDTZBF-VIFPVBQESA-N | |
(2S)-2-amino-3-phénylpropan-1-ol | |
447213 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
GHS P Statement
P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, SOLIDES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'rtecsNumber' : UA6900000
RUO – Research Use Only