Learn More
L-(+)-Pantolactone 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le L-(+)-pantolactone est utilisé comme matière pharmaceutique et comme intermédiaire. Il est utilisé comme intermédiaire dans les synthèses organiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau et difficilement soluble dans l’alcool.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Sensible à la chaleur.
Le L-(+)-pantolactone est utilisé comme matière pharmaceutique et comme intermédiaire. Il est utilisé comme intermédiaire dans les synthèses organiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau et difficilement soluble dans l’alcool.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Sensible à la chaleur.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | L-(+)-Pantolactone |
Point de fusion | 89°C to 94°C |
Point d’ébullition | 120°C to 122°C (15 mmHg) |
Quantité | 250 mg |
Beilstein | 4659425 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,hardly soluble in alcohol. |
Rotation optique | +51° (c=3 in Water) |
Poids de la formule | 130.14 |
Pourcentage de pureté | 98% |