Learn More
L-(+)-Pantolactone 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15412178
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le L-(+)-pantolactone est utilisé comme matière pharmaceutique et comme intermédiaire. Il est utilisé comme intermédiaire dans les synthèses organiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau et difficilement soluble dans l’alcool.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Sensible à la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5405-40-3
Formule moléculaire C6H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 130.143
Numéro MDL MFCD00216625
Clé InChI SERHXTVXHNVDKA-SCSAIBSYSA-N
Synonyme s-+-pantolactone, l-pantolactone, s-3-hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2 3h-one, s-pantolactone, l-+-pantoyl lactone, 3s-3-hydroxy-4,4-dimethyloxolan-2-one, d---pantolactone, 2 3h-furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-, 3s, pantolactons, l-pantoyl lactone
CID PubChem 736053
Nom IUPAC (3S)-3-hydroxy-4,4-diméthyloxolane-2-one
SMILES CC1(COC(=O)C1O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(+)-Pantolactone
Point de fusion 89°C to 94°C
Point d’ébullition 120°C to 122°C (15 mmHg)
Quantité 1 g
Beilstein 4659425
Informations sur la solubilité Soluble in water,hardly soluble in alcohol.
Rotation optique +51° (c=3 in Water)
Poids de la formule 130.14
Pourcentage de pureté 98%