Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-méthionine sulfoximine, 98+%
Code produit. 10607944
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15985-39-4
Formule moléculaire C5H12N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 180.22
Numéro MDL MFCD00002621
Clé InChI SXTAYKAGBXMACB-DPVSGNNYSA-N
Synonyme l-methionine sulfoximine, 2s-2-amino-4-s-methylsulfonimidoyl butanoic acid, l-methionine r,s-sulfoximine, methionine sulfoximine l, l-s-3-amino-3-carboxypropyl-s-methylsulfoximine, butanoic acid, 2-amino-4-s-methylsulfonimidoyl-, 2s, l-methionine-s,r-sulfoximine, prestwick_805, l-methionine-sulfoximine
CID PubChem 89034
ChEBI CHEBI:28490
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-4-(méthylsulfonimidoyle)butanoïque
SMILES CS(=N)(=O)CC[C@H]([NH3+])C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Methionine sulfoximine
Note relative au nom 98+%
Point de fusion 210.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H
Quantité 5 g
Conditions de rotation spécifiques +13.50° (20°C c=1,H2O)
Rotation spécifique + 13.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 180.22
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-Methionine sulfoximine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.