Learn More
Acide L-malique, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
300.00€ - 552.00€
Identifiants chimiques
CAS | 97-67-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 134.087 |
Numéro MDL | MFCD00064213 |
Clé InChI | BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N |
Synonyme | l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2 s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid |
CID PubChem | 222656 |
ChEBI | CHEBI:30797 |
Nom IUPAC | Acide (2 S)-2-hydroxybutanedioïque |
SMILES | C(C(C(=O)O)O)C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15815178
|
Thermo Scientific
J18700.36 |
500 g | Flacon en plastique |
300.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15835318
|
Thermo Scientific
J18700.A1 |
1 kg | Flacon en plastique |
552.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
97-67-6 | |
134.087 | |
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N | |
222656 | |
Acide (2 S)-2-hydroxybutanedioïque |
C4H6O5 | |
MFCD00064213 | |
l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2 s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid | |
CHEBI:30797 | |
C(C(C(=O)O)O)C(=O)O |
Spécification
L-Malic acid | |
100°C à 106°C | |
MFCD00064213 | |
l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2 s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid | |
C(C(C(=O)O)O)C(=O)O | |
134.087 | |
CHEBI:30797 | |
≥99% | |
>110°C | |
1,6 |
97-67-6 | |
C4H6O5 | |
1723541 | |
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N | |
Acide (2 S)-2-hydroxybutanedioïque | |
222656 | |
134.09 | |
1,6 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H318-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 202-601-5
missing translation for 'rtecsNumber' : ON7175000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only