Learn More
Acétate de L-lysine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
38.00€ - 319.00€
Identifiants chimiques
CAS | 57282-49-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H18N2O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 206.24 |
Numéro MDL | MFCD00039069 |
Clé InChI | RRNJROHIFSLGRA-JEDNCBNOSA-N |
Synonyme | l-lysine acetate, l-lysine acetate salt, lysine acetate, l-lysine monoacetate, unii-ttl6g7liwz, lysine acetate salt, lysine, monoacetate, lysine acetate usp, l-lysine, acetate, ttl6g7liwz |
CID PubChem | 104152 |
Nom IUPAC | (2S)-2,6-diaminohexanoic acid; acetic acid |
SMILES | CC(O)=O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15294874
|
Thermo Scientific Acros
451630250 |
25 g |
38.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15214884
|
Thermo Scientific Acros
451631000 |
100 g |
93.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15224884
|
Thermo Scientific Acros
451635000 |
500 g |
319.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
57282-49-2 | |
206.24 | |
RRNJROHIFSLGRA-JEDNCBNOSA-N | |
104152 | |
CC(O)=O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O |
C8H18N2O4 | |
MFCD00039069 | |
l-lysine acetate, l-lysine acetate salt, lysine acetate, l-lysine monoacetate, unii-ttl6g7liwz, lysine acetate salt, lysine, monoacetate, lysine acetate usp, l-lysine, acetate, ttl6g7liwz | |
(2S)-2,6-diaminohexanoic acid; acetic acid |
Spécification
L-Lysine acetate | |
97% | |
MFCD00039069 | |
RRNJROHIFSLGRA-JEDNCBNOSA-N | |
(2S)-2,6-diaminohexanoic acid; acetic acid | |
104152 | |
97% |
57282-49-2 | |
C8H18N2O4 | |
l-lysine acetate, l-lysine acetate salt, lysine acetate, l-lysine monoacetate, unii-ttl6g7liwz, lysine acetate salt, lysine, monoacetate, lysine acetate usp, l-lysine, acetate, ttl6g7liwz | |
CC(O)=O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O | |
206.24 | |
206.24 |
RUO – Research Use Only