Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-leucine, 99 %
La L-leucine, numéro CAS 61-90-5, est un acide aminé essentiel aliphatique à chaîne ramifiée chez l’homme qui est important pour la synthèse des protéines et de nombreuses fonctions métaboliques.
61.70€ - 264.00€
Identifiants chimiques
CAS | 61-90-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H13NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 131.18 |
Numéro MDL | MFCD00002617 |
Clé InChI | ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N |
Synonyme | l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid |
CID PubChem | 6106 |
ChEBI | CHEBI:15603 |
Nom IUPAC | Acide (2S)-2-amino-4-méthylpentanoïque |
SMILES | CC(C)C[C@H](N)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10274980
|
Thermo Scientific Chemicals
125121000 |
100 g |
61.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10123320
|
Thermo Scientific Chemicals
125125000 |
500 g |
264.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
- La L-leucine est un acide aminé essentiel qui joue un rôle important dans la croissance et la réparation des tissus musculaires et osseux
- Sa fonction est de préserver le glycogène musculaire et aide à prévenir la dégradation des protéines musculaires après un traumatisme ou un stress grave
- Elle est également impliquée dans la formation d’hémoglobine et les fonctions métaboliques.Cet acide aminé ne peut pas être synthétisé pour répondre aux besoins du corps à partir de molécules plus simples, et doit donc être fourni dans le régime alimentaire.
- La L-leucine stimule la synthèse des protéines par l’initiation de la traduction de l’ARNm
Applications
- La L-leucine est utilisée dans la biosynthèse des protéines.
- Des études in vivo montrent que la L-leucine peut être utilisée lorsque des défauts génétiques entraînent l’incapacité d’un organisme à métaboliser la phénylalanine des acides aminés
- Ce composé contribue également à la régulation des taux de sucre dans le sang, à la production d’hormones de croissance et à la cicatrisation des plaies
- Dans les expériences de recherche, ce composé a été utilisé comme activateur de la cible mammifère de la rapamycine (mTOR)
Identifiants chimiques
61-90-5 | |
131.18 | |
ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N | |
6106 | |
Acide (2S)-2-amino-4-méthylpentanoïque |
C6H13NO2 | |
MFCD00002617 | |
l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid | |
CHEBI:15603 | |
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O |
Spécification
L-Leucine | |
61-90-5 | |
MFCD00002617 | |
Solubility in water: 22.4g/L (20°C). Other solubilities: 10.9g/L acetic acid, slightly soluble in alcohol, insoluble in ether | |
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O | |
+ 15.40 | |
6106 | |
131.17 | |
+ 15.40 (20.00°C c=4, 6N HCl) |
286.0°C to 288.0°C | |
C6H13NO2 | |
l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid | |
ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N | |
Acide (2S)-2-amino-4-méthylpentanoïque | |
131.18 | |
CHEBI:15603 | |
145.0 °C |
RUO – Research Use Only