Learn More
Sel de sodium d’acide L-lactique, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
79.60€ - 260.00€
Identifiants chimiques
CAS | 867-56-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H5NaO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 112.06 |
Synonyme | sodium l-lactate, sodium-l-lactate, sodium lactate, l, sodium s-2-hydroxypropanoate, unii-p2y1c6m9ps, sodium s-lactate, sodium l-+-lactate, p2y1c6m9ps, propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, 2s, l-+-lactic acid sodium salt |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11985051
|
Thermo Scientific Acros
439220100 |
10 g | Flacon en verre |
79.60€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11995051
|
Thermo Scientific Acros
439220500 |
50 g | Flacon en verre |
260.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
867-56-1 | |
C3H5NaO3 | |
112.06 | |
sodium l-lactate, sodium-l-lactate, sodium lactate, l, sodium s-2-hydroxypropanoate, unii-p2y1c6m9ps, sodium s-lactate, sodium l-+-lactate, p2y1c6m9ps, propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, 2s, l-+-lactic acid sodium salt |
Spécification
L-Lactic acid sodium salt | |
Extra Pure | |
Blanc à jaune | |
99% | |
CH3CH(OH)CO2Na | |
112.06 | |
99% | |
Authentique |
161.6°C to 165°C | |
867-56-1 | |
Poudre | |
C3H5NaO3 | |
sodium l-lactate, sodium-l-lactate, sodium lactate, l, sodium s-2-hydroxypropanoate, unii-p2y1c6m9ps, sodium s-lactate, sodium l-+-lactate, p2y1c6m9ps, propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, 2s, l-+-lactic acid sodium salt | |
112.06 | |
Extra pur |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 212-762-3
RUO – Research Use Only