Learn More
Acide L(-)-lactique, sel de lithium, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
28.70€ - 445.00€
Identifiants chimiques
CAS | 27848-80-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H5O3Li |
Poids moléculaire (g/mol) | 96.01 |
Numéro MDL | MFCD00065512 |
Clé InChI | GKQWYZBANWAFMQ-DKWTVANSSA-M |
Synonyme | lithium s-2-hydroxypropanoate, l-lactic acid lithium salt, lithium l-lactate, s-2-hydroxypropionic acid lithium salt, sarcolactic acid lithium salt, lithium 1+ l-+-lactate, lithiuml-lactate, lithotab l-lactate, lactic acid lithium salt, c3h5o3.li |
CID PubChem | 23687877 |
Nom IUPAC | lithium ; (2S)-2-hydroxypropanoate |
SMILES | [Li+].CC(C(=O)[O-])O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10360834
|
Thermo Scientific Acros
297610050 |
5 g | Flacon en verre |
28.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10297170
|
Thermo Scientific Acros
297610250 |
25 g | Flacon en verre |
42.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10484715
|
Thermo Scientific Acros
297611000 |
100 g | Flacon en verre |
109.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10656144
|
Thermo Scientific Acros
297615000 |
500 g | Flacon en verre |
445.00€
500g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
27848-80-2 | |
96.01 | |
GKQWYZBANWAFMQ-DKWTVANSSA-M | |
23687877 | |
[Li+].CC(C(=O)[O-])O |
C3H5O3Li | |
MFCD00065512 | |
lithium s-2-hydroxypropanoate, l-lactic acid lithium salt, lithium l-lactate, s-2-hydroxypropionic acid lithium salt, sarcolactic acid lithium salt, lithium 1+ l-+-lactate, lithiuml-lactate, lithotab l-lactate, lactic acid lithium salt, c3h5o3.li | |
lithium ; (2S)-2-hydroxypropanoate |
Spécification
L(-)-Lactic acid, lithium salt | |
27848-80-2 | |
Blanc | |
Authentique | |
C3H5O3Li | |
MFCD00065512 | |
− 14.50 | |
Solubility in water: 50g/100mL | |
[Li+].CC(C(=O)[O-])O | |
96.01 | |
96.01 | |
Pures |
99% | |
>75.0°C | |
>200.0°C | |
99% | |
CH3CH(OH)CO2Li | |
−14.5° (20°C c=1,H2O) | |
lithium s-2-hydroxypropanoate, l-lactic acid lithium salt, lithium l-lactate, s-2-hydroxypropionic acid lithium salt, sarcolactic acid lithium salt, lithium 1+ l-+-lactate, lithiuml-lactate, lithotab l-lactate, lactic acid lithium salt, c3h5o3.li | |
GKQWYZBANWAFMQ-DKWTVANSSA-M | |
lithium ; (2S)-2-hydroxypropanoate | |
23687877 | |
99% | |
Poudre cristalline fine |
Sécurité et traitement
HYGROSCOPIC
missing translation for 'einecsNumber' : 248-692-5
RUO – Research Use Only