Learn More
L-histidine, multiofficinal, U.S.P., J.T.Baker™
309.00€ - 1940.00€
Identifiants chimiques
CAS | 71-00-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H9N3O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 155.16 |
Numéro MDL | MFCD00064315 |
Clé InChI | HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin |
CID PubChem | 6274 |
ChEBI | CHEBI:15971 |
Nom IUPAC | 2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)acide propanoïque |
SMILES | NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15517964
|
Avantor J.T.Baker
2080-05 |
100 g | Flacon poly | ||||||
13274004
|
Avantor J.T.Baker
2080-06 |
1 kg | Flacon poly |
1940.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
71-00-1 | |
155.16 | |
HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N | |
6274 | |
2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)acide propanoïque |
C6H9N3O2 | |
MFCD00064315 | |
l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin | |
CHEBI:15971 | |
NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O |
Spécification
L-Histidine | |
C6H9N3O2 | |
l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin | |
NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O | |
155.16 | |
CHEBI:15971 | |
Multiofficinal / USP |
71-00-1 | |
MFCD00064315 | |
HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N | |
2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)acide propanoïque | |
6274 | |
155.16 | |
1L = 1.44kg |