Learn More
Chlorhydrate de L-histidine monohydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10277563
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5934-29-2
Formule moléculaire C6H12ClN3O3
Poids moléculaire (g/mol) 209.63
Numéro MDL MFCD00151027
Clé InChI CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Synonyme l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
CID PubChem 165377
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoïque ; hydrate ; chlorhydrate
SMILES C1=C(NC=N1)CC(C(=O)O)N.O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Histidine hydrochloride monohydrate
Note relative au nom 98%
Ammonium 200ppm max.
pH 3 to 5 (2.5% soln. at 25°C)
Couleur Blanc
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 98%
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 10ppm max.
Beilstein 25, 513
Perte à la dessiccation 7% to 10% (3 hrs) (145 to 150°C)
Merck Index 10, 4617
Autres acides aminés 0.5% max. (TLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Rotation spécifique + 9.90
Sulfate 300ppm max.
Poids de la formule 209.64
Pourcentage de pureté 98%
Cendres sulfatées 0.1% max.
Conditions de rotation spécifiques + 9.90 (20.00°C c=11,6 N HCl)
Quantité 2.5 kg
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • L-Histidine hydrochloride monohydrate