Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-glutamine, réactif de culture cellulaire
35.48€ - 500.49€
Identifiants chimiques
CAS | 56-85-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10N2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.15 |
Numéro MDL | MFCD00008044 |
Clé InChI | ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N |
Synonyme | l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid |
CID PubChem | 5961 |
ChEBI | CHEBI:18050 |
Nom IUPAC | (2S)-2-amino-4-carbamoylbutanoic acid |
SMILES | N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15433319
|
Thermo Scientific Chemicals
J60573.14 |
25 g |
35.48€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15443319
|
Thermo Scientific Chemicals
J60573.22 |
100 g |
77.99€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15453319
|
Thermo Scientific Chemicals
J60573.A1 |
1 kg |
500.49€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
56-85-9 | |
146.15 | |
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N | |
5961 | |
(2S)-2-amino-4-carbamoylbutanoic acid |
C5H10N2O3 | |
MFCD00008044 | |
l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid | |
CHEBI:18050 | |
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O |
Spécification
L-Glutamine | |
5.0 to 6.0 | |
C5H10N2O3 | |
1723797 | |
l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid | |
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O | |
146.15 | |
CHEBI:18050 | |
Réactifs de culture cellulaire |
56-85-9 | |
Blanc | |
MFCD00008044 | |
14,4471 | |
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N | |
(2S)-2-amino-4-carbamoylbutanoic acid | |
5961 | |
146.14 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280g-P280i-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H320-H335-H336
missing translation for 'einecsNumber' : 200-292-1
missing translation for 'rtecsNumber' : MA2275100
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only