Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide L(+)-glutamique, 99 %
Code produit. 11925331
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-86-0
Formule moléculaire C5H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 147.13
Numéro MDL MFCD00002634
Clé InChI WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
CID PubChem 33032
ChEBI CHEBI:16015
Nom IUPAC 2-aminopentanedioic acid
SMILES NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Glutamic acid
Ammonium 200ppm max.
Couleur Blanc
Chlore (Cl) 200ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99%
Spectre IR Authentique
Formule linéaire HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Fer (Fe) 30ppm max.
Perte à la dessiccation 0.5% (105°C, 3 hrs) max.
Autres acides aminés Not detectable
Conditionnement Récipient en plastique
Rotation spécifique +30.5° to +32.5° (20°C, 589nm) (on dried substance) (c=10, 2N HCl)
Sulfate 300ppm max.
Poids de la formule 147.13
Pourcentage de pureté 98.5 to 100.5% (on dried substance)
Cendres sulfatées 0.1% max.
Point de sublimation >200
Conditions de rotation spécifiques +32.00 (20.00°C c=10,2N HCl)
Quantité 5 kg
Forme physique Poudre