Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide L-glutamique, 99+ %
Code produit. 11467277
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
It is used as a chiral building-block in the synthesis of the (S)-isomer of -butyrolactone-4-carboxylic acid.  L-Glutamic acid is widely used in fields of medicine, food processing, industry, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme bloc de construction chiral dans la synthèse de l’isomère (S) de l’acide -butyrolactone-4-carboxylique.  L’acide L-glutamique est largement utilisé dans les domaines de la médecine, de la transformation alimentaire, de l’industrie, etc.
Solubilité
Il est très légèrement soluble dans l’eau froide.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-86-0
Formule moléculaire C5H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 147.13
Numéro MDL MFCD00002634
Clé InChI WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
CID PubChem 33032
ChEBI CHEBI:16015
Nom IUPAC 2-aminopentanedioic acid
SMILES NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Glutamic acid
Point de fusion 189°C to 192°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage ≥99%
Beilstein 1723801
Merck Index 14,4469
Informations sur la solubilité It is very slightly soluble in cold water.
Poids de la formule 147.13
Pourcentage de pureté ≥99%
Densité 1.525
Quantité 1000 g
Rotation optique +31° (c=5 in 5N HCl)