Learn More
Acide L-dihydroorotique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
152.60€ - 506.52€
Identifiants chimiques
CAS | 5988-19-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H6N2O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 158.11 |
Clé InChI | UFIVEPVSAGBUSI-REOHCLBHSA-N |
Synonyme | l-dihydroorotic acid, s-2,6-dioxohexahydropyrimidine-4-carboxylic acid, l-dihydroorotate, dihydro-l-orotic acid, s-dihydroorotic acid, l-hydroorotic acid, s-dihydroorotate, hydroorotic acid, l, 4s-2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxylic acid, s-4,5-dihydroorotate |
CID PubChem | 439216 |
ChEBI | CHEBI:17025 |
Nom IUPAC | Acide (4S)-2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxylique |
SMILES | C1C(NC(=O)NC1=O)C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11906541
|
Thermo Scientific Acros
437240010 |
1 g | Flacon en verre |
152.60€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11916541
|
Thermo Scientific Acros
437240050 |
5 g | Flacon en verre |
506.52€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5988-19-2 | |
158.11 | |
l-dihydroorotic acid, s-2,6-dioxohexahydropyrimidine-4-carboxylic acid, l-dihydroorotate, dihydro-l-orotic acid, s-dihydroorotic acid, l-hydroorotic acid, s-dihydroorotate, hydroorotic acid, l, 4s-2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxylic acid, s-4,5-dihydroorotate | |
CHEBI:17025 | |
C1C(NC(=O)NC1=O)C(=O)O |
C5H6N2O4 | |
UFIVEPVSAGBUSI-REOHCLBHSA-N | |
439216 | |
Acide (4S)-2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxylique |
Spécification
L-Dihydroorotic acid | |
254.0°C to 255.0°C | |
Authentique | |
C5H6N2O4 | |
UFIVEPVSAGBUSI-REOHCLBHSA-N | |
Acide (4S)-2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxylique | |
439216 | |
158.11 | |
Poudre |
5988-19-2 | |
Blanc | |
98.5% min. (HPLC) | |
l-dihydroorotic acid, s-2,6-dioxohexahydropyrimidine-4-carboxylic acid, l-dihydroorotate, dihydro-l-orotic acid, s-dihydroorotic acid, l-hydroorotic acid, s-dihydroorotate, hydroorotic acid, l, 4s-2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxylic acid, s-4,5-dihydroorotate | |
C1C(NC(=O)NC1=O)C(=O)O | |
158.11 | |
CHEBI:17025 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- L-Dihydroorotic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.