Learn More
L-cystine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
- La L-cystine est un dérivé de l’acide aminé cystéine
- La cystine n’est pas considérée comme l’un des vingt acides aminés courants, mais elle joue un rôle de métabolite chez certaines espèces
- Elle peut agir comme antioxydant en forme et réduire le vieillissement, l’inflammation et les dommages aux tissus
Applications
- Utilisée comme additif pour les milieux de culture cellulaire
- Destinée aux applications de biochimie telles que la HPLC
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | L-Cystine |
Point de fusion | 260.0°C to 261.0°C |
Ammonium | 200ppm max. |
Couleur | Blanc à beige |
Chlorure | 200ppm max. |
Chlore (Cl) | 200ppm max. |
Métaux lourds (sous forme de Pb) | 10ppm max. |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Spectre IR | Authentique |
Formule linéaire | [-SCH2CH(NH2)CO2H]2 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- L-Cystine