Learn More
L-cystéine, certifiée AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10325460
Click to view available options
25g, Récipient de poudre en plastique
Spécification
Point de fusion 220°C
CAS 52-90-4
pH 4.5 to 6.0
Couleur Blanc
Formule moléculaire C3H7NO2S
Numéro MDL 64306
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Clé InChI XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CS)C(O)=O
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-sulfanylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 121.15
Poids de la formule 121.15g/mol
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • L-Cysteine