Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-cystéine, 99+ %
Code produit. 10397540
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
La L-cystéine, numéro CAS 52-90-4, est un acide aminé contenant du soufre essentiel lié à la cystine.Elle joue un rôle important dans la protéosynthèse.Elle est précurseur du système antioxydant du glutathion et des agrégats de soufre de fer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La L-cystéine est un acide aminé essentiel. C’est l’une des pierres angulaires nécessaires à la protéosynthèse
  • Le composé participe au système antioxydant du glutathion et des agrégats de soufre de fer
Applications
  • Elle joue un rôle dans la production d’arômes tels que les arômes de viande obtenus par réaction avec des sucres
  • Ce composé est également appliqué au clivage des liaisons disulfures dans la kératine, la protéine principale dans les ongles, la peau et les cheveux
  • Dans la recherche chimique, il est utilisé en tant que matière première critique dans la fabrication de la N-acétyl-L-cystéine, de la S-carboxyméthyl-L-cystéine et de base de la L-cystéine
  • La L-cystéine est une composante du glutathion antioxydant et a été mise en cause dans le métabolisme de produits biochimiques essentiels tels que la coenzyme A, l’héparine et la biotine
  • Des études in vitro ont démontré que ce composé peut neutraliser l’activité de l’acétaminophène. En outre, en raison de son activité antioxydante, ce composé peut protéger le système nerveux.
  • Ce composé peut également se lier à plusieurs cofacteurs métalliques dans les enzymes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52-90-4
Formule moléculaire C3H7NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 121.154
Numéro MDL MFCD00064306
Clé InChI XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-cysteine, cysteine, cystein, half-cystine, r-cysteine, thioserine, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, l-+-cysteine, l-cystein, 2r-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
CID PubChem 5862
ChEBI CHEBI:17561
Nom IUPAC Acide (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoïque
SMILES C(C(C(=O)O)N)S
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Cysteine
Ammonium 1000ppm max.
pH 4.5 to 6 (2.5% aq. soln.)
Couleur Blanc
Chlore (Cl) 400ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Spectre IR Authentique
Formule linéaire HSCH2CH(NH2)CO2H
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Conditionnement Flacon en plastique
Rotation spécifique +8° to +9.5° (20°C, 589nm) (c=5, 2N HCl)
Sulfate 300ppm max.
Poids de la formule 121.15
Pourcentage de pureté ≥99.0% (on dried substance)
Cendres sulfatées 0.1% max.
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • L-Cysteine