Learn More
L-bêta-proline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
102.00€ - 343.00€
Identifiants chimiques
CAS | 72580-53-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H9NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 115.132 |
Numéro MDL | MFCD06738463 |
Clé InChI | JAEIBKXSIXOLOL-BYPYZUCNSA-N |
Synonyme | s-pyrrolidine-3-carboxylic acid, s-+-pyrrolidine-3-carboxylic acid, l-beta-proline, 3s-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3s-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3s, s-pyrrolidine-3-carboxylicacid, s-beta-proline, s-, a-proline, pubchem11126 |
CID PubChem | 1501969 |
Nom IUPAC | acide (3S)-pyrrolidine-3-carboxylique |
SMILES | C1CNCC1C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15464288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H57895.MD |
250 mg |
102.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15454288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H57895.03 |
1 g |
343.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is an agrochemical and pharmacetical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl s’agit d’un intermédiaire agrochimique et pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Température de stockage recommandée : 2-8 °C. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides.
Identifiants chimiques
72580-53-1 | |
115.132 | |
JAEIBKXSIXOLOL-BYPYZUCNSA-N | |
1501969 | |
C1CNCC1C(=O)O |
C5H9NO2 | |
MFCD06738463 | |
s-pyrrolidine-3-carboxylic acid, s-+-pyrrolidine-3-carboxylic acid, l-beta-proline, 3s-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3s-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3s, s-pyrrolidine-3-carboxylicacid, s-beta-proline, s-, a-proline, pubchem11126 | |
acide (3S)-pyrrolidine-3-carboxylique |
Spécification
L-beta-Proline | |
72580-53-1 | |
MFCD06738463 | |
s-pyrrolidine-3-carboxylic acid, s-+-pyrrolidine-3-carboxylic acid, l-beta-proline, 3s-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3s-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3s, s-pyrrolidine-3-carboxylicacid, s-beta-proline, s-, a-proline, pubchem11126 | |
JAEIBKXSIXOLOL-BYPYZUCNSA-N | |
acide (3S)-pyrrolidine-3-carboxylique | |
1501969 | |
≥98% |
185°C to 191°C | |
C5H9NO2 | |
3537293 | |
Slightly soluble in water. | |
C1CNCC1C(=O)O | |
115.132 | |
115.13 | |
+18° (c=2 in Water) |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only