Learn More
L(+)-acide aspartique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10341614
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-84-8
Formule moléculaire C4H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 133.10
Numéro MDL MFCD00002616
Clé InChI CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acid
CID PubChem 5960
ChEBI CHEBI:17053
Nom IUPAC acide (2S)-2-aminobutanédioïque
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Aspartic acid
Point de fusion >230.0°C
Note relative au nom 98+%
Ammonium 200ppm max.
Couleur Blanc
Chlore (Cl) 200ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Spectre IR Authentique
Formule linéaire HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Fer (Fe) 10ppm max.
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Autres acides aminés 0.5% max. (TLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5g/L water (25°C). Other solubilities: 2.1g/L water (0°C), 8.5g/L water (40°C), 28.7g/L water (75°C), 16 mg/100 mL ethanol (25°C), soluble in acids, alkalies
Rotation spécifique + 25.00
Sulfate 300ppm max.
Poids de la formule 133.1
Pourcentage de pureté ≥98%
Cendres sulfatées 0.1% max.
Conditions de rotation spécifiques + 25.00 (20.00°C c=8,6N HCl)
Quantité 2.5 kg
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline