Learn More
L(+)-asparagine monohydraté, Thermo Scientific Chemicals
53.77€ - 414.06€
Identifiants chimiques
CAS | 5794-13-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10N2O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 150.134 |
Clé InChI | RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N |
Synonyme | l-asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, l-asparagine hydrate, asparagine monohydrate, h-asn-oh.h2o, l-asparagine, monohydrate, asparagine nf, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, asparagine, unii-2pd79vf521 |
CID PubChem | 170358 |
Nom IUPAC | acide (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoïque ; hydrate |
SMILES | C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15259295
|
Thermo Scientific Acros
401481000 |
100 g |
53.77€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15269295
|
Thermo Scientific Acros
401482500 |
250 g |
112.56€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15249295
|
Thermo Scientific Acros
401480010 |
1 kg |
414.06€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5794-13-8 | |
150.134 | |
l-asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, l-asparagine hydrate, asparagine monohydrate, h-asn-oh.h2o, l-asparagine, monohydrate, asparagine nf, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, asparagine, unii-2pd79vf521 | |
acide (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoïque ; hydrate |
C4H10N2O4 | |
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N | |
170358 | |
C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O |
Spécification
L(+)-Asparagine monohydrate | |
5794-13-8 | |
H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O | |
l-asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, l-asparagine hydrate, asparagine monohydrate, h-asn-oh.h2o, l-asparagine, monohydrate, asparagine nf, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, asparagine, unii-2pd79vf521 | |
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N | |
acide (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoïque ; hydrate | |
170358 |
233.0°C to 235.0°C | |
C4H10N2O4 | |
+ 35.00 | |
Solubility in water: 30g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, practically insoluble in methanol, ethanol, ether, and benzene | |
C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O | |
150.134 | |
150.14 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- L(+)-Asparagine monohydrate
RUO – Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
L(+)-asparagine monohydraté, Thermo Scientific Chemicals