Learn More
L-asparagine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10537193
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70-47-3
Formule moléculaire C4H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.119
Numéro MDL MFCD00064401
Clé InChI DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid
CID PubChem 6267
ChEBI CHEBI:17196
Nom IUPAC adice (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoïque
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Asparagine
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99%
Spectre IR Authentique
Formule linéaire H2NCOCH2CH(NH2)CO2H
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/l (20°C). Other solubilities: insoluble in organic solvents
Rotation spécifique + 34.50
Poids de la formule 132.12
Pourcentage de pureté 99%
Eau 1% max.
Quantité 500 g
Forme physique Poudre cristalline