Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-Asparagine, 99 %
Code produit. 11477004
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
L-(+)-Asparagine acts as a precursor to aspartate. It is also used as a diuretic. It is also employed in the biosynthesis of glycoproteins and proteins. It acts as a food additive. It reacts with reducing sugar to yield acrylamide, which finds application in french fries, potato chips, and toasted bread. It plays an important role in the function and development of the brain. Further, it is useful for human body, physically and mentally. In addition to this, it is used in cell culture media and is a component of (2-methoxyethoxy)methyl (MEM) non-essential amino acid solution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L-(+)-L’asparagine agit comme précurseur de l’aspartate. Elle est également utilisée comme diurétique. Elle est également utilisée dans la biosynthèse des glycoprotéines et des protéines. Il agit comme additif alimentaire. Elle réagit avec la réduction du sucre pour produire de l’acrylamide, qui trouve son application dans les frites, les chips de pomme de terre et le pain grillé. Elle joue un rôle important dans la fonction et le développement du cerveau. En outre, elle est utile pour le corps humain, physiquement et mentalement. Elle est également utilisée dans les milieux de culture cellulaire et est un composant de la solution d’acides aminés non essentiels (2-méthoxyéthoxy)méthyl (MEM).
Solubilité
Soluble dans les acides, les bases. Insoluble dans le méthanol, l’éthanol, l’éther et le benzène.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70-47-3
Formule moléculaire C4H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.119
Numéro MDL MFCD00064401
Clé InChI DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid
CID PubChem 6267
ChEBI CHEBI:17196
Nom IUPAC Acide (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoïque
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(+)-Asparagine
Point de fusion 234°C to 236°C (decomposition)
Beilstein 1723527
Merck Index 14,837
Informations sur la solubilité Soluble in acids,bases. Insoluble in methanol,ethanol,ether and benzene.
Poids de la formule 132.12
Pourcentage de pureté 99%
Quantité 500 g
Sensibilité Hygroscopic