Learn More
Chlorhydrate de L-arginine, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | L-Arginine Hydrochloride |
CAS | 1119-34-2 |
Formule moléculaire | C6H15ClN4O2 |
Conditionnement | Flacon poly |
Synonyme | l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y |
Clé InChI | KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N |
SMILES | C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl |
Nom IUPAC | acide (2S)-2-amino-5(diaminométhylidèneamino)pentanoïque ; chlorhydrate |
Poids moléculaire (g/mol) | 210.662 |
CID PubChem | 66250 |