Learn More
L(+)-arabinose, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
55.17€ - 656.27€
Identifiants chimiques
CAS | 87-72-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 150.13 |
Clé InChI | SRBFZHDQGSBBOR-VVZXFQNISA-N |
Synonyme | beta-d-arabinopyranose, 2r,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, pentopyranose #, .beta.-d-arabinopyranose, b-arabinopyranose, beta-arabinopyranose 9ci, methyl, a-d-arabinopyranoside, beta-d-arabinopyranose 9ci, 2r,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol, 3s,2r,4r,5r-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetraol |
CID PubChem | 25245970 |
Nom IUPAC | (4S,5S)-oxane-2,3,4,5-tétrol |
SMILES | C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10509980
|
Thermo Scientific Acros
104980250 |
25 g | Flacon en plastique |
55.17€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10023213
|
Thermo Scientific Acros
104981000 |
100 g | Flacon en plastique |
165.83€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11996891
|
Thermo Scientific Acros
104985000 |
500 g | Flacon en plastique |
656.27€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
87-72-9 | |
150.13 | |
beta-d-arabinopyranose, 2r,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, pentopyranose #, .beta.-d-arabinopyranose, b-arabinopyranose, beta-arabinopyranose 9ci, methyl, a-d-arabinopyranoside, beta-d-arabinopyranose 9ci, 2r,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol, 3s,2r,4r,5r-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetraol | |
(4S,5S)-oxane-2,3,4,5-tétrol |
C5H10O5 | |
SRBFZHDQGSBBOR-VVZXFQNISA-N | |
25245970 | |
C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O |
Spécification
L(+)-Arabinose | |
155.0°C to 160.0°C | |
Authentique | |
C5H10O5 | |
10,783 | |
beta-d-arabinopyranose, 2r,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, pentopyranose #, .beta.-d-arabinopyranose, b-arabinopyranose, beta-arabinopyranose 9ci, methyl, a-d-arabinopyranoside, beta-d-arabinopyranose 9ci, 2r,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol, 3s,2r,4r,5r-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetraol | |
SRBFZHDQGSBBOR-VVZXFQNISA-N | |
(4S,5S)-oxane-2,3,4,5-tétrol | |
25245970 | |
99+% |
87-72-9 | |
Blanc | |
99% min. (ELSD) (HPLC) | |
31,32 | |
+ 103.00 | |
(10% in water) Clear colorless | |
C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O | |
150.13 | |
150.13 | |
Poudre cristalline fine |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 201-767-6
Produktidentifikator
- L(+)-Arabinose
RUO – Research Use Only