Learn More
L-(+)-arabinose ≥ 98 %, MP Biomedicals™
213.06€ - 588.30€
Identifiants chimiques
CAS | 5328-37-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 150.13 |
Clé InChI | PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N |
Synonyme | l-+-arabinose, dl-arabinose, 2r,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-arabinose, arabinose, l, unii-b40roo395z, pectinose, pectin sugar, aldehydo-l-arabino-pentose, arabinose,l |
CID PubChem | 5460291 |
ChEBI | CHEBI:6182 |
Nom IUPAC | (2R,3S,4S)-2,3,4,5-tétrahydroxypentanal |
SMILES | C(C(C(C(C=O)O)O)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11417800
|
MP Biomedicals
0210070680 |
100 g |
213.06€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11427800
|
MP Biomedicals
0210070690 |
500 g |
588.30€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
5328-37-0 | |
150.13 | |
l-+-arabinose, dl-arabinose, 2r,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-arabinose, arabinose, l, unii-b40roo395z, pectinose, pectin sugar, aldehydo-l-arabino-pentose, arabinose,l | |
CHEBI:6182 | |
C(C(C(C(C=O)O)O)O)O |
C5H10O5 | |
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N | |
5460291 | |
(2R,3S,4S)-2,3,4,5-tétrahydroxypentanal |
Spécification
L-(+)-Arabinose | |
Blanc | |
≥98% | |
l-+-arabinose, dl-arabinose, 2r,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-arabinose, arabinose, l, unii-b40roo395z, pectinose, pectin sugar, aldehydo-l-arabino-pentose, arabinose,l | |
C(C(C(C(C=O)O)O)O)O | |
150.13 | |
CHEBI:6182 | |
Poudre |
5328-37-0 | |
1.585g/mL at 20°C | |
C5H10O5 | |
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N | |
(2R,3S,4S)-2,3,4,5-tétrahydroxypentanal | |
5460291 | |
150.1 |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Conserver à température ambiante.