Learn More
L(+)-Améthotrexine hydrate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10066203
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
L’hydrate de L(+)-Améthoptérine, nº CAS 133073-73-1, est un inhibiteur efficace de la dihydrofolate réductase, qui peut avoir une activité anti-tumorale.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’hydrate de L(+)-Améthoptérine est un puissant inhibiteur de la dihydrofolate réductase
•Il a une activité tumoricide
Applications
• L’hydrate de L(+)-Améthoptérine est un inhibiteur de la dihydrofolate réductase
•Il peut être utilisé dans les études anti-tumorales
•Il s’agit d’un agent d’arrêt du cycle cellulaire qui peut inhiber la synthèse de l’ADN, de l’ARN et des protéines
• Il peut également inhiber la production de cytokines pro-inflammatoires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 133073-73-1
Formule moléculaire C20H22N8O5
Poids moléculaire (g/mol) 454.45
Numéro MDL MFCD00150847
Clé InChI FBOZXECLQNJBKD-UGPWUYPHNA-N
Synonyme l +-amethopterin dihydrate, methotrexate dihydrate, dihydrate methotrexate, 2s-2-4-2,4-diaminopteridin-6-yl methyl methylamino phenyl carbonylamino pentanedioic acid, hydrate, hydrate
CID PubChem 45157423
Nom IUPAC Acide(2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)méthyl-méthylamino]benzoyl]amino]pentanedioïque ; Dihydraté
SMILES CN(CC1=CN=C2N=C(N)N=C(N)C2=N1)C1=CC=C(C=C1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Amethopterin hydrate
Point de fusion 195°C
Couleur Jaune à orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Merck Index 14, 5985
Conditions de rotation spécifiques + 21.50 (20.00°C c=1,14g/l Na2CO3)
Rotation spécifique + 21.5
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in alcohol,chloroform,ether,slightly soluble in dilute hydrochloric acid,soluble in dilute solutions of alkali hydroxides a
Poids de la formule 454.44
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • L(+)-Amethopterin hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./