Learn More
L-alanine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
37.79€ - 124.62€
Identifiants chimiques
CAS | 56-41-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H7NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 89.09 |
Numéro MDL | MFCD00064410 |
Clé InChI | QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N |
Synonyme | l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid |
CID PubChem | 5950 |
ChEBI | CHEBI:16977 |
Nom IUPAC | acide (2S)-2-aminopropanoïque |
SMILES | C[C@H](N)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10244700
|
Thermo Scientific Acros
102830250 |
25 g | Flacon en plastique |
37.79€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10254700
|
Thermo Scientific Acros
102831000 |
100 g | Flacon en plastique |
80.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10329273
|
Thermo Scientific Acros
102835000 |
500 g | Flacon en plastique |
124.62€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
56-41-7 | |
89.09 | |
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N | |
5950 | |
acide (2S)-2-aminopropanoïque |
C3H7NO2 | |
MFCD00064410 | |
l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid | |
CHEBI:16977 | |
C[C@H](N)C(O)=O |
Spécification
L-Alanine | |
200ppm max. | |
5.5 to 7 (2.5% soln. at 25°C) | |
200ppm max. | |
99% | |
Authentique | |
10ppm max. | |
04, 381 | |
15, 197 | |
l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid | |
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N | |
acide (2S)-2-aminopropanoïque | |
89.09 | |
CHEBI:16977 | |
89.09 | |
99% | |
Poudre cristalline ou cristaux |
314.0°C to 316.0°C | |
56-41-7 | |
Blanc | |
10ppm max. | |
C3H7NO2 | |
CH3CH(NH2)CO2H | |
MFCD00064410 | |
0.2% max. (105°C, 3 hrs) | |
0.5% max. (TLC) | |
Solubility in water: 166.5g/l in water (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and organic solvents | |
C[C@H](N)C(O)=O | |
+ 14.50 | |
5950 | |
300ppm max. | |
95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell | |
0.1% max. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- L-Alanine
RUO – Research Use Only