Learn More
Kv1.3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | Kv1.3 |
---|---|
Concentration | 0.21 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16832564
|
Proteintech
14079-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16822564
|
Proteintech
14079-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
In neurons voltage-dependent potassium channels are key determits of the resting membrane potential and of membrane excitability, conditioning the frequency, and shape of action potential.Spécification
Kv1.3 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P16390, P22001 | |
16491, 3738 | |
Kv1.3 Fusion Protein Ag5204 | |
Primary | |
-20°C | |
KCNA3 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
HGK5, HLK3, HPCN3, HUKIII, KCNA3, Kv1.3, MK3, PCN3 | |
Kcna3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |