Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur bas de série KTS
Convient à la réfrigération des aliments dans un environnement domestique, comme une cuisine pour du personnel, une salle réservée aux invités/patients ou un espace de stockage. Le réfrigérateur bas de série KTS Liebherr™ comporte des bacs transparents, des étagères en verre, des charnières de porte réversibles et un plateau de travail amovible.
480.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 141 L |
---|---|
Gamme de températures | 3°C à 8°C |
Réfrigérant | R600A |
Modèle de porte | SwingDesign avec poignée ergonomique Slimline |
Côté charnière | Right, interchangeable |
Code produit | Marque | Consommation d’énergie | Largeur (métrique) extérieure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Consommation d’énergie | Largeur (métrique) extérieure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15279096
|
Liebherr™
KTS 166 |
A++: 0.252 kWh / 24h, 92 kWh / year | 55.4 cm | N/A | |||||
Description
L’unité peut être placée sous un plan de travail, une table ou un bureau, ce qui permet un usage optimal de l’espace.
- Bacs à légumes transparents : Tiroirs spacieux pour un stockage ordonné, une meilleure visibilité du contenu et un nettoyage facile
- Charnières de porte réversibles : Les charnières de porte peuvent être déplacées de la droite vers la gauche pour s’adapter à l’espace
- Plan de travail amovible : Appareils autonomes avec un plan de travail amovible
Spécification
141 L | |
R600A | |
Right, interchangeable | |
1 | |
3 (1 bottle, 2 can) | |
CE, ISO 9001 | |
Statique | |
Automatique | |
62 cm | |
0.8 A | |
50 Hz |
3°C à 8°C | |
SwingDesign avec poignée ergonomique Slimline | |
Transparent | |
4 (3 réglables) | |
Acier | |
White | |
Mechanical, rotary control button | |
LED | |
85 cm | |
230 V |