Learn More
Kryptofix(R) 222, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10561511
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23978-09-8
Formule moléculaire C18H36N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 376.49
Numéro MDL MFCD00005111
Clé InChI AUFVJZSDSXXFOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kryptofix 222, 4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo 8.8.8 hexacosane, cryptating agent 222, cryptand 222, cryptofix 222, kriptofix 222, cryptate 222, ligand 222, kryptand 222, cryptand c 222
CID PubChem 72801
Nom IUPAC 4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexérosane
SMILES C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOCCOCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau Kryptofix* 222
Point de fusion 68.0°C to 72.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15,2596
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,diethylether and,chloroform
Poids de la formule 376.48
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Kryptofix 222
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Kryptofix 222