Learn More
3M™ Lunettes de sécurité sportives à verres en polycarbonate Kramp™
Click to view available options
Matériau de la monture:
Métal
Description
- Oculaire de classe 1 approprié pour le port prolongé
- Le design assure une excellente couverture et un bon champ de vision
- Excellente protection contre les rayonnements ultraviolets (UV)
- Le revêtement de l'oculaire offre une résistance anti-rayures et antibuée
- Monture métallique solide
- Les branches souples offrent un confort supplémentaire
Spécification
Spécification
Type de produit | Safety glasses |
Nb par paquet | 20/Pk. |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Métal |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Lunettes de sécurité sportives à verres en polycarbonate Kramp™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu