Learn More
DWK Life Sciences Tube à vide Kimble™ Kontes™ Schlenk avec vanne HI-VAC
Convient à une utilisation avec des collecteurs K216050 ou K216060
Marque:  DWK Life Sciences 218710-0050
Code produit. 11838532
  • 201.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Verre borosilicaté à paroi moyenne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A
Verre borosilicaté
3,2 cm
12 cm
7,5 cm
12 cm
Valve Hi-Vactrade;, clé de robinet
Tube à vide
1,25 in
4,72 in
Collecteurs 216050 ou 216060
2,95 in
4,72 in