Learn More
Verrerie de filtration sur membrane Kontes™ de Restek
Utilisée pour la filtration de routine de liquides corrosifs et l’élimination des particules des solvants HPLC
108.00€ - 610.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) Appareil de microfiltration
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Description Matériau Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Matériau Prix Quantité et disponibilité  
11848522
Afficher les documents
Kimble Chase
953781-0000
Entonnoir, 1 litre Verre
610.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11739055
Afficher les documents
Kimble Chase
953826-0000
Support, joint 40/35 Verre fritté
354.00€
1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11888512
Afficher les documents
Kimble Chase
953828-0000
Flask, 2L Verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11828502
Afficher les documents
Kimble Chase
953771-0000
Entonnoir, 500 ml Verre
181.00€
1 pièce
Expédition estimée: 30-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11818522
Afficher les documents
Kimble Chase
953751-0000
Entonnoir Verre
108.00€
1 pièce
Expédition estimée: 25-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11729055
Afficher les documents
Kimble Chase
953829-0000
Flacon, 4 L Verre
390.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Le raccord à joint rodé élimine la contamination par phtalate qui peut se produire lors de l’utilisation de bouchons en silicone ou en néoprène
  • La base de support est dotée d’un fritté en verre à grosse porosité et d’un raccord à vide intégré, situé au-dessus de la pointe anti-goutte qui empêche la contamination de la ligne de vide par des gouttelettes de filtrat
Choisissez parmi les composants et les kits individuels
1) Entonnoir :
  • 100 ml : 06-717-521
  • 300 ml : 06-717-519
  • 500 ml : 06-717-522
  • 1000 ml : 06-717-523
2) Pince en aluminium : 06-717-520
3 & 4) Support en verre fritté : 06-717-520 (il s’agit d’une unité intégrale, pas de deux pièces)
5) Flacon :
  • 1000 ml : 06-717-526
  • 2000 ml : 06-717-527
  • 4000 ml : 06-717-528
Kits :
  • Entonnoir de 300 ml, flacon de 1000 ml : 06-717-524
  • Entonnoir de 500 ml, flacon de 2000 ml : 06-717-530
  • Chaque kit comprend un entonnoir (à partir du n° 1), un collier en aluminium (n° 2), une base de support en verre fritté intégrée (n° 3 & 4) et un flacon (à partir du n° 5)
Autres éléments :
  • Bouchon pour flacon (bouchon en verre pour flacon) : 06-717-529
  • Manchon à joint en PTFE (utilisé comme substitut de la graisse à vide) : 06-717-518
Spécification
Spécification
Appareil de microfiltration