Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KIMAX™ Borosilicate Glass Thrift N-51A 5mm NMR Tubes
Used to contain samples in nuclear magnetic resonance spectroscopy.
45.05€
Spécification
Diamètre (impériale) externe | 0,19 in |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Matériau du bouchon | Polyéthylène |
Diamètre (métrique) externe | 5 mm |
À utiliser avec (application) | Utilisés pour contenir des échantillons dans la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire |
Code produit | Marque | Courbure (impériale) | Concentricité (impériale) | Intensité de champ | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Courbure (impériale) | Concentricité (impériale) | Intensité de champ | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12623195
|
DWK Life Sciences
897140-0008 |
0,00035 in | 0,0005 in | 400MHz | 8 in |
45.05€
5 pièces |
Expédition estimée: 14-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Used to contain samples in nuclear magnetic resonance spectroscopy
- Made of KIMAX N-51A borosilicate glass
- Have attached cap
- Wall thickness is 0.014 in. (0.38mm)
Spécification
0,19 in | |
Polyéthylène | |
Utilisés pour contenir des échantillons dans la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire | |
0,014 in |
Verre borosilicaté | |
5 mm | |
Bouchon | |
0,38 mm |