Learn More
DWK Life Sciences Tubulure de seringue en FEP Kimble™ Kontes™
Cette tubulure est conçue pour se connecter facilement aux CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™ et ULTRA-WARE™
59.95€ - 144.00€
Spécification
Type | Tubulure en FEP PTFE |
---|---|
À utiliser avec (application) | Applications à basse pression |
Longueur totale (impériale) | 10 pieds |
Longueur totale (métrique) | 3,48 m |
Matériau | FEP/PTFE |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15323924
|
DWK Life Sciences
420823-0014 |
0,156 in | 0,25 in | 0,635 cm |
144.00€
3m |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11792314
|
DWK Life Sciences
420823-0018 |
0,063 in | 0,125 in | 0,0317 cm |
59.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Tubulure en FEP (éthylène-propylène fluoré)
- Longueur du tube : 10 pi
- Tubes disponibles avec dia. int. de 5/32 po / dia. ext. de 1/4 po ou dia. int. de 1/16 po / dia. ext. de 1/8 po
Spécification
Tubulure en FEP PTFE | |
10 pieds | |
FEP/PTFE |
Applications à basse pression | |
3,48 m |