Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Amber 203 Serum Vials
Autoclavable; ideally suited for the handling, and storage of a variety of liquids including reagents, vaccines, blood plasma, culture media, chromatography.
1035.00€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Matériau (joint) | Aluminium |
Autoclavable | Autoclavable |
Certifications/Conformité | ASTM E438 Type I |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Volume (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Volume (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17771078
|
DWK Life Sciences
62421D-30 |
30 mm | 30 mL | 86 mm |
1035.00€
576 pièces |
Expédition estimée: 26-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Serum vial with an aluminum seal finish
- Comes without a closure and is lighter in weight than molded bottles
- Manufactured from amber 203 borosilicate glass
- Enhanced by the most popular GPI aluminum seal finishes, this line offers a variety of choices
Spécification
Ambré | |
Aluminium | |
ASTM E438 Type I |
Verre borosilicaté | |
Autoclavable |