Learn More
Acide kojique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
44.22€ - 1383.89€
Identifiants chimiques
CAS | 501-30-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 142.11 |
Numéro MDL | MFCD00006580 |
Clé InChI | BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | kojic acid, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl pyran-4-one, acido kojico, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-gamma-pyrone, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-4h-pyran-4-one, unii-6k23f1tt52 |
CID PubChem | 3840 |
ChEBI | CHEBI:43572 |
Nom IUPAC | 5-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)pyran-4-one |
SMILES | OCC1=CC(=O)C(O)=CO1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10105030
|
Thermo Scientific Acros
205220050 |
5 g | Flacon en verre |
44.22€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10656432
|
Thermo Scientific Acros
205220250 |
25 g | Flacon en verre |
135.68€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10666432
|
Thermo Scientific Acros
205221000 |
100 g | Flacon en verre |
480.39€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11936911
|
Thermo Scientific Acros
205225000 |
500 g | Flacon en verre |
1383.89€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
501-30-4 | |
142.11 | |
BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N | |
3840 | |
5-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)pyran-4-one |
C6H6O4 | |
MFCD00006580 | |
kojic acid, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl pyran-4-one, acido kojico, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-gamma-pyrone, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-4h-pyran-4-one, unii-6k23f1tt52 | |
CHEBI:43572 | |
OCC1=CC(=O)C(O)=CO1 |
Spécification
Kojic acid | |
151.0°C to 156.0°C | |
99% | |
MFCD00006580 | |
15,5365 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in acetone and ethanol;,sparingly soluble in diethyl ether,ethyl acetate,,chloroform and pyridine;,insoluble in benezne | |
OCC1=CC(=O)C(O)=CO1 | |
142.11 | |
CHEBI:43572 | |
99% |
501-30-4 | |
Authentique | |
C6H6O4 | |
18,II,57 | |
kojic acid, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl pyran-4-one, acido kojico, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-gamma-pyrone, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-4h-pyran-4-one, unii-6k23f1tt52 | |
BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N | |
5-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)pyran-4-one | |
3840 | |
142.11 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Susceptible de provoquer le cancer.
Déclaration GHS P
Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
Utiliser l’équipement de protection individuelle requis.
EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée :Consulter un médecin.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 207-922-4
RUO – Research Use Only