Learn More
KLHL12 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène KLHL12
Concentration 0.36 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16803774
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
14883-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16893764
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
14883-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Serves as a substrate-specific adapter for the CUL3-based ubiquitin-protein E3 ligase complex. Negatively regulates the Wnt signaling pathway via the targeted ubiquitination and subsequent proteolysis of DVL3.Tissue specificity: Highly expressed in testis and at lower levels in the submandibular salivary gland.
Spécification
Spécification
KLHL12
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
Q53G59, Q8BZM0, Q8R2H4
240756, 266772, 59349
KLHL12 Fusion Protein Ag6658
Primary
-20°C
KLHL12
0.36 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
C3IP1, CUL3 interacting protein 1, DKIR, kelch like 12 (Drosophila), Kelch like protein 12, KLHL12
KLHL12
IgG
Antigen Affinity Chromatography