Learn More
Klever Klever Excel Narrow Cut
Recessed blade of the Klever Excel Narrow Cut reduces cut injuries and damaged goods.
265.35€ - 377.36€
Spécification
Type de produit | Couteau Excel Klever à coupe étroite |
---|---|
Jetable | Oui |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17758987
|
Klever
KCJ-4-20B |
Bleu |
377.36€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17768987
|
Klever
KCJ-4-20G |
Orange |
377.36€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17778987
|
Klever
KCJ-4-20R |
Rouge |
265.35€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17788987
|
Klever
KCJ-4-20Y |
Jaune |
265.35€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Cuts boxes, banding, film, tape, and thousands more applications.
- Multiple position handle; two positions for control and reach.
- Available in both narrow and wide heads with durable, high quality carbon steel blade.
- Innovative plastic tape splitter.
- Advanced Plastic Polymers.
- Highest Safety Level.
- Disposable.
Spécification
Couteau Excel Klever à coupe étroite | |
Oui | |
Non stérile |