Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Surbotte KleenGuard™ A40 légère
Click to view available options
Quantité : 200/boîte
Description
- Surbottes légères à usage unique
- Idéale pour garder les chaussures propres et couvertes
- Réduit la contamination dans les zones d’industrie légère et de transformation alimentaire
- EPI catégorie I, marquage CE
Spécification
Spécification
Dimensions | Universal |
Matériau | Polyethylene |
Latex Free | Yes |
Revêtement | None |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Stérilité | Non-sterile |
Type de bouchon | Elastic with Ties |
Type de semelle | Anti-slip |
À utiliser avec (application) | Garde les chaussures propres et couvertes ; Aide à réduit la contamination dans les zones d’industrie légère et de transformation alimentaire |