Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Blouses de laboratoire blanches KleenGuard™ A7
Les blouses de laboratoire Kimtech™ A7 sont respirantes et dotées d’un matériau multicouche offrant une protection limitée contre les éclaboussures de produits chimiques (type 6). Ces blouses, sans latex, sont résistantes aux produits chimiques ainsi qu’à l’abrasion et offrent une sensation de confort similaire à celle d’un vêtement.
Spécification
Type de produit | General Purpose Lab Coat |
---|---|
Sexe | Unisexe |
Matériau | PP |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | À sertir |
Description
- Conformité assurée :
- EPI de classe III conformément à la réglementation (UE) 2016/425: Type 6 (PB) protection limitée contre les produits chimiques
- Résistance à l’abrasion classe 2 (visuelle) EN 530 M2
- Résistance à la traction Classe 1 EN ISO 13934-1
- Résistance de classe 3 à la pénétration par les produits chimiques liquides ; 10 % NaOH classe 3, EN 368 30 % H2SO4
- Résistance à la pénétration par les liquides (test de pulvérisation), non testée (parties du corps) EN 468 (modifié)
- Blouses de laboratoire jetables de haute qualité avec triples coutures et matériau multicouche respirant.
- Les trois couches de tissu assurent une grande protection contre les éclaboussures de produits chimiques, les particules sèches et une grande variété de liquides aqueux.
- Fabriquées à partir de couches respirantes et résistantes à l’abrasion et dotées de coutures surjetées triples pour une résistance et une durabilité accrues.
- Structure sans latex, sans silicone et à faible peluchage.
- Fermeture par pression
- Trois couches de tissu pour assurer une grande protection.
- Conditionnement individuel et efficace pour économiser de la place.
Spécification
General Purpose Lab Coat | |
PP | |
À sertir | |
Oui | |
Maille | |
Verrouillage triple | |
Individuel |
Unisexe | |
Blanc | |
Maille | |
Résistance aux produits chimiques | |
Oui | |
CE, EN 1513, EN 1149-1 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kimberly-Clark Professional™ Blouses de laboratoire blanches KleenGuard™ A7