Learn More
Kimberly-Clark™ Combinaisons respirantes avec protection contre les particules Kleenguard™ A20+
Click to view available options
Dimensions:
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
Description
- Corps, capuchon et taille conçus ergonomiquement pour un confort optimal
- Les passe-pouces empêchent les manches de remonter
- Coutures intérieures à trois piqûres pour résister à l’usure générale et aux taches sur le tissu
- Revêtement sans silicone et anti-statique pour les travaux dans des zones critiques en contact avec la peinture ou les surfaces sensibles
- Couche externe résistante à l’abrasion pour assurer une grande durabilité, notamment en cas de frottements contre des objets comme des parois, etc.
Spécification
Spécification
Dimensions | Moyenne |
Matériau | SMS |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de bouchon | Fermeture éclair avant pleine longueur |
Type de couture | Cousu |
Stérilité | Stérile |