Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Combinaisons de protection respirante contre les éclaboussures et les particules Kleenguard* A50
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Description
- Combinaison à capuchon blanche à durée de vie limitée
- 25/boîte
- Offre une protection EPP de catégorie III
- Rabat et capuche conçus pour faciliter la mise en place d’un appareil respiratoire
- Offre une protection anti-statique et générale contre les éclaboussures d’eau ou de produits chimiques, les liquides et les particules de poussière
- Tissu SMS durable avec traitement supplémentaire pour une protection accrue
- Disponibles en taille S à 3XL
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison anti-éclaboussures et anti-particules respirante A50 |
Dimensions | XXXL |
Sexe | Unisexe |
Matériau | SMS |
Couleur | Blanc |
Jetable | Reusable |
Type de taille | Elastic |
Type de cheville | Elastic |
Type de manchette | Elastic |
Type de goulot | Hooded |