Learn More
Kimberly-Clark™ Rouleau de papier hygiénique standard KLEENEX™
Offre le confort de la maison. Le rouleau de papier hygiénique standard Kimberly-Clark™ KLEENEX™ se dissout dans l’eau froide et ne bouchera pas les canalisations.
Marque: Kimberly-Clark™ 8442
84.47 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Super-blanc, perforé et hygiénique
- Polyvalent et absorbant
- Se dissout dans l’eau froide afin que les tuyaux d’égouts ne s’obstruent pas
- La perforation permet une consommation économique, adaptée aux économies de coûts et à la réduction de la quantité de déchets.
- Certification ISO 14001, ISO 9001 et FSC
- Procédés de fabrication responsables garantis et haute qualité
- Idéal pour les toilettes dans les immeubles de bureaux et les hôtels qui valorisent une image noble
Spécification
Rouleau de papier hygiénique | |
12 cm | |
9,5 cm | |
Certification ISO 14001, ISO 9001, Ecolabel européen et FSC | |
12 x 9,5 cm | |
Idéal pour les toilettes dans les immeubles de bureaux et les hôtels, ce qui donne une valeur d‘image noble | |
2 plis |
4.7 in. | |
3.7 in. | |
Papier | |
Blanc | |
Rouleau perforé standard | |
8 x 8 rouleaux x 350 feuilles |